SML0014
Scutellarin hydrate
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
5,6-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4-oxo-4H-1-benzopyran-7-yl-ß-D-glucopyranosiduronic acid hydrate, 7-(β-D-Glucopyranuronosyloxy)-5,6-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one hydrate, Breviscapin, Scutellarein-7-O-β-D-glucuronide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
yellow
solubilidade
DMSO: ≥10 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Artigos
We offer many products related to nitric oxide synthases for your research needs.
The mitogen-activated protein kinase (MAPK) family consists of stress-activated (SAPK) and MAPKs. Learn about their network of signal transduction cascades that mediate cellular responses to a diverse range of stimuli.