Documentos Principais
SMB00126
Sigma-Aldrich
Isoprunetin 7-O-glucoside
≥90% (LC/MS-ELSD)
Selecione um tamanho
1 MG
R$ 2.546,00
R$ 2.546,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 MG
R$ 2.546,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H22O10
Número CAS:
Peso molecular:
446.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
R$ 2.546,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥90% (LC/MS-ELSD)
Formulário
solid
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)cc3OC=C(C(=O)c13)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C22H22O10/c1-29-14-6-12(31-22-21(28)20(27)19(26)16(8-23)32-22)7-15-17(14)18(25)13(9-30-15)10-2-4-11(24)5-3-10/h2-7,9,16,19-24,26-28H,8H2,1H3/t16-,19-,20+,21-,22-/m1/s1
chave InChI
KSVVGBSBNPMXJF-RECXWPGBSA-N
Descrição geral
Natural product derived from plant source.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
D J De Rodriguez et al.
Planta medica, 56(1), 59-62 (1990-02-01)
Extracts from Ulex europaeus L. (Fabaceae) were tested for antiviral activity against HSV-1 and poliovirus. It was found that the n-butanolic extract significantly inhibited the replication of these viruses, as shown by inhibition of cytophathic effects and reduction of plaques;