V-044
Vitamin K2-(MK-7)
100 μg/mL in acetonitrile, certified reference material, Cerilliant®
Sinônimo(s):
(all-E)–2-(3,7,11,15,19,23,27-Heptamethyl-2,6,10,14,18,22,26-octacosaheptaenyl)-3-methyl-1,4-naphthalenedione
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Formulário
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
100 μg/mL in acetonitrile
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
pf
-48 °C
aplicação(ões)
clinical testing
clinical testing
Formato
single component solution
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−70°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1c2c(cccc2)C(=O)C(=C1C\C=C(\CC\C=C(\CC\C=C(\CC\C=C(\CC\C=C(\CC\C=C(\CCC=C(C)C)/C)/C)/C)/C)/C)/C)C
InChI
1S/C46H64O2/c1-34(2)18-12-19-35(3)20-13-21-36(4)22-14-23-37(5)24-15-25-38(6)26-16-27-39(7)28-17-29-40(8)32-33-42-41(9)45(47)43-30-10-11-31-44(43)46(42)48/h10-11,18,20,22,24,26,28,30-32H,12-17,19,21,23,25,27,29,33H2,1-9H3/b35-20+,36-22+,37-24+,38-26+,39-28+,40-32+
chave InChI
RAKQPZMEYJZGPI-LJWNYQGCSA-N
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
2.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)