SMB00504
Levoglucosenone
≥95% (GC)
Sinônimo(s):
(1S,5R)-6,8-dioxabicyclo[3.2.1]oct-2-en-4-one, 1,6-anhydro-3,4-dideoxyhex-3-enopyran-2-ulose, 6,8-Dioxabicyclo[3.2.1]oct-2-en-4-one
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@]1(C=CC2=O)CO[C@]2([H])O1
InChI
1S/C6H6O3/c7-5-2-1-4-3-8-6(5)9-4/h1-2,4,6H,3H2/t4-,6+/m0/s1
chave InChI
HITOXZPZGPXYHY-UJURSFKZSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)