Documentos Principais
SMB00267
Sigma-Aldrich
Irisolone 4′-bioside
≥95% (LC/MS-ELSD)
Selecione um tamanho
1 MG
R$ 3.864,00
R$ 3.864,00
Previsão de entrega em24 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 MG
R$ 3.864,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C29H32O16
Número CAS:
Peso molecular:
636.55
Código UNSPSC:
12352205
NACRES:
NA.25
R$ 3.864,00
Previsão de entrega em24 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formulário
solid
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Natural product derived from plant source.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)