Documentos Principais
SMB00234
Sigma-Aldrich
p-Coumaryl alcohol 4-O-glucoside
≥95% (LC/MS-ELSD)
Selecione um tamanho
1 MG
R$ 2.603,00
R$ 2.603,00
Previsão de entrega em25 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 MG
R$ 2.603,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H20O7
Número CAS:
Peso molecular:
312.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
R$ 2.603,00
Previsão de entrega em25 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formulário
solid
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC\C=C\c1ccc(O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)cc1
InChI
1S/C15H20O7/c16-7-1-2-9-3-5-10(6-4-9)21-15-14(20)13(19)12(18)11(8-17)22-15/h1-6,11-20H,7-8H2/b2-1+/t11-,12-,13+,14-,15-/m1/s1
chave InChI
CRVXJSNSTGEXDX-HHMSBIESSA-N
Descrição geral
Natural product derived from plant source.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
p-Coumaric acid ≥98.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
C9008
p-Coumaric acid
Lignin, alkali
Sigma-Aldrich
471003
Lignin, alkali
Enni Väisänen et al.
Journal of experimental botany, 71(20), 6379-6395 (2020-08-11)
Both the mechanisms of monolignol transport and the transported form of monolignols in developing xylem of trees are unknown. We tested the hypothesis of an active, plasma membrane-localized transport of monolignol monomers, dimers, and/or glucosidic forms with membrane vesicles prepared