404586
Sinapyl alcohol
technical grade, 80%
Sinônimo(s):
4-Hydroxy-3,5-dimethoxycinnamyl alcohol
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Ensaio
80%
Formulário
solid
pf
61-65 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(\C=C\CO)cc(OC)c1O
InChI
1S/C11H14O4/c1-14-9-6-8(4-3-5-12)7-10(15-2)11(9)13/h3-4,6-7,12-13H,5H2,1-2H3/b4-3+
chave InChI
LZFOPEXOUVTGJS-ONEGZZNKSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?