Documentos Principais
SMB00161
Sigma-Aldrich
Aceroside VIII
≥95% (LC/MS-ELSD)
Selecione um tamanho
1 MG
R$ 2.573,00
R$ 2.573,00
Previsão de entrega em22 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 MG
R$ 2.573,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C30H42O12
Número CAS:
Peso molecular:
594.65
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
R$ 2.573,00
Previsão de entrega em22 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formulário
solid
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@]1(O)[C@@H](O)[C@@H](OC1)OC[C@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)O[C@H]2O[C@H](CCCCC3=CC=C(O)C=C3)CCC4=CC=C(O)C=C4
InChI
1S/C30H42O12/c31-16-30(38)17-40-29(27(30)37)39-15-23-24(34)25(35)26(36)28(42-23)41-22(14-9-19-7-12-21(33)13-8-19)4-2-1-3-18-5-10-20(32)11-6-18/h5-8,10-13,22-29,31-38H,1-4,9,14-17H2/t22-,23-,24-,25+,26-,27+,28-,29-,30-/m1/s1
chave InChI
JLMGCBFIPZDHLZ-GYOMMSMMSA-N
Descrição geral
Natural product derived from plant source.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Aceroside VIII acts as a specific histone deacetylase 6 (HDAC6) inhibitor.[1] It has an ability to synergistically enhance anticancer activity of other HDAC inhibitors in colon cancer cells.[1]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Aceroside VIII is a new natural selective HDAC6 inhibitor that synergistically enhances the anticancer activity of HDAC inhibitor in HT29 cells.
Ryu H W, et al.
Planta Medica, 81(03), 222-227 (2015)