Documentos Principais
SMB00105
Sigma-Aldrich
Isorhapontin
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H24O9
Número CAS:
Peso molecular:
420.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Ensaio
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formulário
solid
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(ccc1O)\C=C\c2cc(O)cc(O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)c2
InChI
1S/C21H24O9/c1-28-16-8-11(4-5-15(16)24)2-3-12-6-13(23)9-14(7-12)29-21-20(27)19(26)18(25)17(10-22)30-21/h2-9,17-27H,10H2,1H3/b3-2+/t17-,18-,19+,20-,21-/m1/s1
chave InChI
KLPUXMNQDCUPNO-DXKBKAGUSA-N
Descrição geral
Natural product derived from plant source.
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Almuth Hammerbacher et al.
Plant physiology, 157(2), 876-890 (2011-08-26)
Stilbenes are dibenzyl polyphenolic compounds produced in several unrelated plant families that appear to protect against various biotic and abiotic stresses. Stilbene biosynthesis has been well described in economically important plants, such as grape (Vitis vinifera), peanut (Arachis hypogaea), and