SMB01065
Neolicuroside
≥85% (LC/MS-ELSD)
Sinônimo(s):
4-O-(beta-D-apiofuranosyl(1-2)-beta-D-glucopyranosyl)isoliquiritigenin, Isoliquiritigenin-4′-O-apiosyl(1→2)glucoside, Isoliquiritin apioside
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
plant
Ensaio
≥85% (LC/MS-ELSD)
forma
solid
peso molecular
550.51
solubilidade
water: slightly soluble
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C26H30O13/c27-10-19-20(32)21(33)22(39-25-23(34)26(35,11-28)12-36-25)24(38-19)37-15-5-1-13(2-6-15)3-8-17(30)16-7-4-14(29)9-18(16)31/h1-9,19-25,27-29,31-35H,10-12H2/b8-3+/t19-,20-,21+,22-,23+,24-,25+,26-/m1/s1
chave InChI
VMMVZVPAYFZNBM-KVFWHIKKSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3