Ensaio
≥95% (LC/MS-ELSD)
forma
solid
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@]12C[C@H]3[C@H](O)C[C@@]1(O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)[C@]3(COC(=O)c5ccccc5)C(=O)O2
InChI
1S/C23H28O11/c1-21-7-12-13(25)8-23(21,33-19-17(28)16(27)15(26)14(9-24)32-19)22(12,20(30)34-21)10-31-18(29)11-5-3-2-4-6-11/h2-6,12-17,19,24-28H,7-10H2,1H3/t12-,13+,14+,15+,16-,17+,19-,21-,22-,23-/m0/s1
chave InChI
JCLNQDVXOFIJKI-ICECTASOSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3