Documentos
SMB00042
Sigma-Aldrich
NK-A 17E-233I
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H16O5
Número CAS:
Peso molecular:
276.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Ensaio
≥95% (LC/MS-ELSD)
forma
solid
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(C)c(Oc2cc(C)cc(O)c2O)c(O)c1
InChI
1S/C15H16O5/c1-8-4-11(16)14(18)13(5-8)20-15-9(2)6-10(19-3)7-12(15)17/h4-7,16-18H,1-3H3
chave InChI
JGXPRDVSWGDODG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Natural product derived from fungal source.
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3