Documentos Principais
SMB00005
Sigma-Aldrich
Austdiol
≥95% (LC/MS-ELSD)
Sinônimo(s):
Austadiol, Austdiol, Austidiol
Selecione um tamanho
1 MG
R$ 3.526,00
R$ 3.526,00
Previsão de entrega em31 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 MG
R$ 3.526,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H12O5
Número CAS:
Peso molecular:
236.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
R$ 3.526,00
Previsão de entrega em31 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formulário
solid
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O1C=C2[C@@H]([C@](C(=O)C(=C2C=C1C)C=O)(O)C)O
InChI
1S/C12H12O5/c1-6-3-7-8(4-13)10(14)12(2,16)11(15)9(7)5-17-6/h3-5,11,15-16H,1-2H3/t11-,12-/m0/s1
chave InChI
QVMUHZHZYCDMAI-RYUDHWBXSA-N
Descrição geral
Natural product derived from fungal source.
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Leonardo Lo Presti et al.
Acta crystallographica. Section C, Crystal structure communications, 59(Pt 4), O199-O201 (2003-04-12)
The title compound, (7R,8S)-7,8-dihydroxy-3,7-dimethyl-6-oxo-7,8-dihydro-6H-isochromene-5-carbaldehyde, C(12)H(12)O(5), is a trans-vicinal diol. Of the two fused rings, which lie approximately in the same plane, the pyran ring is almost perfectly planar, while the cyclohexenone ring adopts a slightly distorted half-chair conformation. The crystal
Leonardo Lo Presti et al.
The journal of physical chemistry. B, 110(12), 6405-6414 (2006-03-24)
The total experimental electron density rho(r), its Laplacian inverted delta(2)rho(r), the molecular dipole moment, the electrostatic potential phi(r), and the intermolecular interaction energies have been obtained from an extensive set of single-crystal X-ray diffracted intensities, collected at T = 70(1)