Documentos Principais
SIHK1506
Sigma-Aldrich
MISSION® siRNA
Human Kinase PAN3 (siRNA2), Nano Scale 0.25 nmol
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
linha de produto
MISSION®
condição de armazenamento
desiccated
nº de adesão NCBI
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... PAN3(255967)
Descrição geral
The MISSION small scale siRNA are available at 0.25 nmol scale. Sigma′s siRNAs are designed with the Rosetta algorithm and are backed by Sigma-Aldrich′s predesigned siRNA guarantee. You can find all of these off-the-shelf siRNAs on YFG.
forma física
lyophilized powder
Outras notas
Associated siRNA: SASI_Hs01_00123310
Informações legais
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 2 Inhalation
Órgãos-alvo
Respiratory Tract
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)