SIAL0167
Sigma® cell culture dish
diam. × H 100 mm × 20 mm, tissue-culture treated, sterile, pack of 25 × 20 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.22
Produtos recomendados
esterilidade
sterile
embalagem
pack of 25 × 20 ea
diâmetro × A
100 mm × 20 mm
área da superfície
55 cm2
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrição geral
- Manufactured from optically-clear virgin polystyrene
- Treated for optimal cell attachment
- Sterilized by gamma radiation and certified nonpyrogenic
- Have stacking beads to aid in handling
- Lid supplied with vents to provide consistent gas exchange
Informações legais
Sigma is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Universal Transfection Reagent enables efficient nucleic acid delivery into various cells, compatible with different cell culture conditions.