SCJ4600019
CF™ 555 amine
suitable for fluorescence
Selecione um tamanho
R$ 1.661,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.661,00
Produtos recomendados
Formulário
solid
Nível de qualidade
ε (coeficiente de extinção)
150000 at 555 nm
razão de absorbância
A280/555 nm 0.08
fluorescência
λex 488 or 532 nm (Flow cytometry laser line)
λex 488 or 532 nm (Microscopy laser line)
λex 555 nm; λem 565 nm
adequação
suitable for fluorescence
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Características e benefícios
Nota de preparo
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)