Certainly, the Mix-n-Stain antibody labeling kits can be used with proteins other than antibodies. However, it's important to note that the ratio of protein to dye would need to be adjusted and optimized, especially if the molecular weight of the target protein significantly differs from the molecular weight of a typical IgG, which is approximately 150 kDa.
MX488AS100
Mix-n-Stain™ CF™ 488A Antibody Labeling Kit (50-100μg)
Sinônimo(s):
Antibody Labeling Kit, CF 488A Labeling Kit, Mix-n-Stain Kit
Selecione um tamanho
R$ 1.006,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.006,00
Produtos recomendados
Formulário
liquid
Nível de qualidade
condição de armazenamento
protect from light
fluorescência
λex 490 nm; λem 515 nm
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Componentes
Nota de análise
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.
-
Are Mix-n-Stain antibody labeling kits suitable for use with proteins other than antibodies?
1 answer-