SBR00121
Amphotericin B water soluble
from semisynthetic, powder
Sinônimo(s):
AmB, Amphotericin
About This Item
fonte biológica
fermentation/recombinant
semisynthetic
Nível de qualidade
Ensaio
≥90% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
protect from light
cor
light yellow to very dark yellow, to very dark brown
Modo de ação
cell membrane | interferes
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
adequação
fungi
yeasts
InChI
1S/C47H73NO17/c1-27-17-15-13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-16-18-34(64-46-44(58)41(48)43(57)30(4)63-46)24-38-40(45(59)60)37(54)26-47(61,65-38)25-33(51)22-36(53)35(52)20-19-31(49)21-32(50)23-39(55)62-29(3)28(2)42(27)56/h5-18,27-38,40-44,46,49-54,56-58,61H,19-26,48H2,1-4H3,(H,59,60)/b6-5+,9-7+,10-8+,13-11+,14-12+,17-15+,18-16+/t27-,28-,29-,30+,31+,32+,33-,34-,35+,36+,37-,38-,40+,41-,42+,43+,44-,46-,47+/m0/s1
chave InChI
APKFDSVGJQXUKY-INPOYWNPSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Animal component free
Tested for cell toxicity
Aseptically packaged
Can be 0.2µm filtered
Nota de preparo
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3