SAE0076
Tau-441 human
recombinant, lyophilized powder, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
Neurofibrillary tangle protein, PHF-tau, Paired helical filament-tau
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized powder
peso molecular
calculated mol wt 50.3 kDa (including c-terminal His and V5 tags)
observed mol wt 70-100 kDa by SDS-PAGE (The protein migrates as a 70-110 kDa protein on SDS-PAGE due to glycosylation)
técnica(s)
cell based assay: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... MAPT(4137)
Descrição geral
Tau-441 is a member of the Tau family of proteins. Tau is a family of neuronal microtubule-associated proteins. Six isoforms have been found that differ from each other in having either 3 or 4 binding repeats (R) of 31-32 amino acids, and from zero to 3 amino terminal inserts (N) of 29 amino acids each.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Sequência
This sequence includes a polyhistidine and V5 tags at the C-terminus.
forma física
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)