Merck
Todas as fotos(8)
Documentos Principais
SAB5702801
Sigma-Aldrich
Anti-TOM20 Antibody, clone 10G6I8, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
TOMM20,MAS20,MOM19,TOM20
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
10G6I8, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
16 kDa
reatividade de espécies
rat, human, rat
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: 1:100 - 1:500
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:500 - 1:1000
western blot: 1:1000 - 1:5000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
YCIYFDRKRRSDPNFKNRLRERRKKQKLAKERAGLSKLPDLKDAEAVQKFFLEEIQLGEELLAQGEYEKGVDHLTNAIAVCGQPQQLLQVLQQTLPPPVFQMLLTKLPTISQRIVSAQSLAEDDVE
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TOMM20(9804)
Descrição geral
Central component of the receptor complex responsible for the recognition and translocation of cytosolically synthesized mitochondrial preproteins. Together with TOM22 functions as the transit peptide receptor at the surface of the mitochondrion outer membrane and facilitates the movement of preproteins into the TOM40 translocation pore (By similarity. Required for the translocation across the mitochondrial outer membrane of cytochrome P450 monooxygenases.
Imunogênio
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 20-145 of human TOM20 (NP_055580.1).
Aplicação
WB, IHC, IF/ICC, IP
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)