Documentos Principais
SAB5702670
Sigma-Aldrich
Anti-HOOK2 Antibody, clone 8C9Q8, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
HOOK2, HK2, protein Hook homolog 2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
8C9Q8, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
90 kDa
reatividade de espécies
rat, rat, human
concentração
0.50 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
MSVDKAELCGSLLTWLQTFHVPSPCASPQDLSSGLAVAYVLNQIDPSWFNEAWLQGISEDPGPNWKLKVSNLKMVLRSLVEYSQDVLAHPVSEEHLPDVS
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HOOK2(29911)
Descrição geral
Hook proteins are cytosolic coiled-coil proteins that contain conserved N-terminal domains, which attach to microtubules, and more divergent C-terminal domains, which mediate binding to organelles. The Drosophila Hook protein is a component of the endocytic compartment.[supplied by OMIM, Apr 2004]
Imunogênio
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human HOOK2 (Q96ED9).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicação
WB
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)