D1667
Monoclonal Anti-Dynein (Heavy Chain) antibody produced in mouse
clone 440.4, ascites fluid
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
440.4, monoclonal
peso molecular
antigen 440 kDa
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
human, chicken
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:100 using a chick brain extract or Kinesin enriched rat brain extract
Isotipo
IgG2a
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DNAH1(25981) , DNAH2(146754) , DNAH3(55567) , DNAH5(1767)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- indirect immunofluorescence at 1:50 dilution
- immunocytochemistry
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- dot blot
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade