SAB5702525
Anti-CD81 Antibody, clone 4X9B8, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
CD81,CVID6,S5.7,TAPA1,TSPAN28
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
4X9B8, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
20 kDa
reatividade de espécies
rat, human, rat
concentração
1.20 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
ILFACEVAAGIWGFVNKDQIAKDVKQFYDQALQQAVVDDDANNAKAVVKTFHETLDCCGSSTLTALTTSVLKNNLCPSGSNIISNLFKEDCHQKIDDLFSG
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CD81(975)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1