SAB5702407
Anti-Apolipoprotein A1 Antibody, clone 5D5X9, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
apo(a)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
5D5X9, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
25 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
1.00 mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
MKAAVLTLAVLFLTGSQARHFWQQDEPPQSPWDRVKDLATVYVDVLKDSGRDYVSQFEGSALGKQLNLKLLDNWDSVTSTFSKLREQLGPVTQEFWDNLE
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... APOA1(335)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1