P4689
Protein G′ from proprietary source
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder
Sinônimo(s):
G′ protein
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in E. coli
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
Formulário
lyophilized powder
capacidade
~5 mg/mg, solid binding capacity (IgG)
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)