Documentos Principais
SAB5702158
Sigma-Aldrich
Anti-Parvalbumin Antibody
rabbit monoclonal, 6C7K6
Sinônimo(s):
D22S749,Parvalbumin,PVALB,parvalbumin
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Anti-Parvalbumin (PVALB) Antibody, clone 6C7K6, Rabbit Monoclonal,
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
6C7K6, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
12 kDa
reatividade de espécies
rat, human, rat
concentração
0.5 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
MSMTDLLNAEDIKKAVGAFSATDSFDHKKFFQMVGLKKKSADDVKKVFHMLDKDKSGFIEEDELGFILKGFSPDARDLSAKETKMLMAAGDKDGDGKIGVDEFSTLVAES
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PVALB(5816)
Descrição geral
The protein encoded by this gene is a high affinity calcium ion-binding protein that is structurally and functionally similar to calmodulin and troponin C. The encoded protein is thought to be involved in muscle relaxation. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Oct 2015]
Imunogênio
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-180 of human Parvalbumin (PVALB) (P20472).
Aplicação
WB, IHC
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)