SAB5701988
Anti-SSCA1/SerpinB3 Antibody, clone 6J3U6, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
SERPINB3, HsT1196, SCC, SCCA-1, SCCA-PD, SCCA1, SSCA1, T4-A, serpin B3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
6J3U6, monoclonal
forma
liquid
reatividade de espécies
rat, human, rat
concentração
2 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
TMGMVDIFNGDADLSGMTGSRGLVLSGVLHKAFVEVTEEGAEAAAATAVVGFGSSPTSTNEEFHCNHPFLFFIRQNKTNSILFYGRFSSP
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SerpinB3(6317)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1