Documentos Principais
SAB5701780
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-STK11-S428 antibody produced in rabbit
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
clone:
polyclonal
application:
IHC
WB
reatividade de espécies:
human, mouse, rat
técnica(s):
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
citations:
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
liquid
reatividade de espécies
human, mouse, rat
concentração
1.05 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer428)
Informações sobre genes
human ... STK11(6794)
Descrição geral
This gene, which encodes a member of the serine/threonine kinase family, regulates cell polarity and functions as a tumor suppressor. Mutations in this gene have been associated with Peutz-Jeghers syndrome, an autosomal dominant disorder characterized by the growth of polyps in the gastrointestinal tract, pigmented macules on the skin and mouth, and other neoplasms. Alternate transcriptional splice variants of this gene have been observed but have not been thoroughly characterized.
Imunogênio
A synthetic phosphorylated peptide around S428 of human STK11 (NP_000446.1).
forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)