Merck
Todas as fotos(6)
Documentos Principais
SAB5701342
Sigma-Aldrich
Anti-SOX9 Antibody
rabbit monoclonal
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 3.547,00
R$ 3.547,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 3.547,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
R$ 3.547,00
Check Cart for Availability
Nome do produto
Anti-SOX9 antibody produced in rabbit,
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
Formulário
liquid
reatividade de espécies
human, rat, mouse
concentração
0.49 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SOX9(6662)
Descrição geral
The protein encoded by this gene recognizes the sequence CCTTGAG along with other members of the HMG-box class DNA-binding proteins. It acts during chondrocyte differentiation and, with steroidogenic factor 1, regulates transcription of the anti-Muellerian hormone (AMH) gene. Deficiencies lead to the skeletal malformation syndrome campomelic dysplasia, frequently with sex reversal. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Imunogênio
A synthesized peptide derived from human SOX9.
forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)