Documentos Principais
SAB5700901
Sigma-Aldrich
Anti-VPS24 antibody produced in rabbit
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
forma
liquid
reatividade de espécies
human, rat, mouse
concentração
0.54 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CHMP3(51652)
Descrição geral
This gene encodes a protein that sorts transmembrane proteins into lysosomes/vacuoles via the multivesicular body (MVB) pathway. This protein, along with other soluble coiled-coil containing proteins, forms part of the ESCRT-III protein complex that binds to the endosomal membrane and recruits additional cofactors for protein sorting into the MVB. This protein may also co-immunoprecipitate with a member of the IFG-binding protein superfamily. Alternative splicing results in multiple transcript variants. Read-through transcription also exists between this gene and the upstream ring finger protein 103 (RNF103) gene. [provided by RefSeq, Nov 2010]
Imunogênio
A synthesized peptide derived from human VPS24
forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1