SAB5700724
Anti-Fibronectin Antibody
rabbit polyclonal
Sinônimo(s):
CIG, ED-B, FINC, FN, FN1, FNZ, GFND, GFND2, LETS, MSF, fibronectin
Selecione um tamanho
R$ 3.011,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 3.011,00
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Fibronectin antibody produced in rabbit,
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
221-272
71-73
reatividade de espécies
human, mouse
concentração
2.05 mg/ml
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:1000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FN1(2335)
Descrição geral
Imunogênio
forma física
Armazenamento e estabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)