Merck
Todas as fotos(7)
Documentos Principais
SAB5700665
Sigma-Aldrich
Anti-HSP90B1 antibody produced in rabbit
Sinônimo(s):
ECGP, GP96, GRP94, HEL-S-125m, HEL35, HSP90B1, TRA1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
92
reatividade de espécies
mouse, rat, human
concentração
2.16 mg/ml
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50-1:100
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HSP90B1(7184)
Descrição geral
This gene encodes a member of a family of adenosine triphosphate(ATP)-metabolizing molecular chaperones with roles in stabilizing and folding other proteins. The encoded protein is localized to melanosomes and the endoplasmic reticulum. Expression of this protein is associated with a variety of pathogenic states, including tumor formation. There is a microRNA gene located within the 5′ exon of this gene. There are pseudogenes for this gene on chromosomes 1 and 15.
Imunogênio
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 550-650 of human HSP90B1 (NP_003290.1).
forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Armazenamento e estabilidade
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)