SAB5700591
Recombinant 2019-nCoV Spike S1 Protein with hFc and His tag
Sinônimo(s):
S glycoprotein Subunit1, S1 protein, Spike glycoprotein Subunit1, Spike protein S1, novel coronavirus s1 Protein
Selecione um tamanho
R$ 3.320,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 3.320,00
Produtos recomendados
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Nível de qualidade
Ensaio
>95% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized powder
peso molecular
103 kDa
Impurezas
<0.1 EU/μg protein (LAL test)
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
SARS virus ... S(43740568)
Descrição geral
Recombinant 2019-nCoV Spike S1 Protein is produced by HEK293 cells expression system. The target protein is expressed with sequence (Val11-Arg682) of 2019-ncov Spike S1 (Accession #YP_009724390.1) fused with an Fc, 6×His tag at the C-terminus.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Data presented is the available current product information and provided as-is. These products have not been tested or verified in any additional applications, sample types, including any clinical use. Experimental conditions must be empirically derived by the user. Our Antibody Guarantee only covers tested applications stated herein and conditions presented in our product information and is not extended to publications.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)