SAB5700593
Recombinant 2019-nCoV Spike S1 Protein with His and Avi tag
Sinônimo(s):
S glycoprotein Subunit1, S1 protein, Spike glycoprotein Subunit1, Spike protein S1, novel coronavirus s1 Protein
Selecione um tamanho
R$ 3.156,00
Previsão de entrega em17 de abril de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 3.156,00
Previsão de entrega em17 de abril de 2025
Produtos recomendados
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Nível de qualidade
Ensaio
>95% (HPLC)
>95% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized powder
Impurezas
<1.0 EU/μg protein (LAL test)
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
SARS virus ... S(43740568)
Descrição geral
Recombinant SARS-COV-2(2019-nCoV) Spike S1 Protein is produced by HEK293 cells expression system. The target protein is expressed with sequence (Gln14-Arg683) of SARS-COV-2(2019-nCoV) Spike S1 (Accession #YP_009724390.1) fused with a 6XHis tag and Avi at the C-terminus.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Data presented is the available current product information and provided as-is. These products have not been tested or verified in any additional applications, sample types, including any clinical use. Experimental conditions must be empirically derived by the user. Our Antibody Guarantee only covers tested applications stated herein and conditions presented in our product information and is not extended to publications.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)