The SARS-CoV-2 Nucleoprotein, BM6424, contains the full-length sequence (aa1-419) of SARS-CoV-2 Nucleoprotein (GenBank: QHD43423.2) and is fused at the C-terminus to a Streptag. This product is an isolate of "Wuhan-Hu-1".
S9991
Recombinant SARS-CoV-2 nucleocapsid protein
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
frozen liquid
Nível de qualidade
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
técnica(s)
ELISA: suitable
lateral flow assay: suitable
temperatura de armazenamento
−70°C
Descrição geral
For IgM detection, a mixture of nucleocapsid and spike proteins is recommended.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
-
Can you provide the amino acid sequence for the Recombinant SARS-CoV-2 nucleocapsid protein with item number S9991?
1 answer-