SAB5700346
Anti-Phospho-ACACA-S79 antibody produced in rabbit
Sinônimo(s):
ACAC, ACACA, ACACAD, ACC, ACC1, ACCA
Selecione um tamanho
R$ 2.258,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.258,00
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
257
259
265
269
reatividade de espécies
human, rat, mouse
concentração
1.61 mg/ml
técnica(s)
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer79)
Informações sobre genes
human ... ACACA(31)
Descrição geral
Imunogênio
forma física
Armazenamento e estabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)