AB3269P
Anti-Adiponectin Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
Acrp30, AdipoQ, apM1, GBP28
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ADIPOQ(9370)
Especificidade
SPECIES REACTIVITIES:
There is weak reactivity with rat. Reactivity with other species has not been confirmed.
Imunogênio
Aplicação
Metabolism
Lipid Metabolism & Weight Regulation
ELISA, direct and indirect: 1:5,000-1:10,000.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2