Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
SAB5600218
Sigma-Aldrich
Anti-Human IgA2 antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM125, purified immunoglobulin
Sinônimo(s):
IGHA2, Ig alpha 2 chain C region, Immunoglobulin A2, Immunoglobulin heavy constant alpha 2
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 3.093,00
1 MG
Consulta
R$ 3.093,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 3.093,00
1 MG
Consulta
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
R$ 3.093,00
Check Cart for Availability
recombinante
expressed in HEK 293 cells
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
RM125, monoclonal
recombinant monoclonal
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
ELISA: suitable (50ng/well - 200ng/well (for Capture)
0.05ug/mL - 0.2ug/mL (for Detection))
flow cytometry: suitable (assay dependent concentration)
immunocytochemistry: 0.5-2 μg/mL
immunohistochemistry: 0.1—1 μg/mL
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Categorias relacionadas
Especificidade
This antibody reacts to human IgA2. No cross reactivity with human IgA1, IgG, IgM, IgD, or IgE.
Imunogênio
IgA2
forma física
Solution in phosphate buffered saline containing 50% Glycerol/PBS with 1% BSA and 0.09% sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)