Documentos Principais
SAB56000293
Sigma-Aldrich
Anti--CALD1 (Caldesmon) Rabbit Monoclonal Antibody
clone RM396, affinity purified immunoglobulin
Sinônimo(s):
Caldesmon
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 3.255,00
R$ 3.255,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 3.255,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.255,00
Check Cart for Availability
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
RM396, monoclonal
recombinant monoclonal
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: 1:100-1:200
Isotipo
IgG
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CALD1(800)
Especificidade
This antibody reacts to CALD1
Imunogênio
A peptide corresponding to the C-terminus of human CALD1. This antibody may also react to mouse or rat CALD1, as predicted by immunogen homology.
forma física
Solution in phosphate buffered saline containing 50% Glycerol/PBS with 1% BSA and 0.09% sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)