Documentos Principais
SAB5600027
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-Histone H3 (Thr3) antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM159, purified immunoglobulin
Sinônimo(s):
H3T3p, Histone H3 (phospho thr3)
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 3.663,00
R$ 3.663,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 3.663,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.663,00
Check Cart for Availability
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
RM159, monoclonal
recombinant monoclonal
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
reatividade de espécies
human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 0.2- 1  μg/mL
immunoblotting: 0.1-1 μg/mL
immunocytochemistry: 0.5-2 μg/mL
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pThr3)
Informações sobre genes
human ... H3C1(8350)
Especificidade
This antibody reacts to Histone H3 phosphorylated at Threonine 3. No cross reactivity with other phosphorylated histones.
Imunogênio
Synthetic peptide corresponding to Phospho-Histone H3 (Thr3)
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Solution in phosphate buffered saline containing 50% glycerol, 1% BSA and 0.09% sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)