05-598
Anti-phospho-Histone H3 (Ser10) Antibody, clone RR002
clone RR002, Upstate®, from mouse
Sinônimo(s):
H3 histone, family 3A, H3S10P, Histone H3 (phospho S10), H3 histone, family 3A, H3 histone, family 3B, H3 histone, family 3B (H3.3B)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
RR002, monoclonal
reatividade de espécies
vertebrates, nematode, Caenorhabditis elegans, human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
adequação
not suitable for ELISA applications
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer10)
Informações sobre genes
human ... HIST1H3F(8968)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
This antibody showed no immuno-reactivity with an unphosphorylated Histone H3 peptide (residues 7-20), nor with other histone phosphopeptides.
Immunohistochemistry:
A 1:1000 dilution of this antibody detected mitotic cells in C. elegans embryo sections as shown by an independent laboratory.
Immunocytochemistry:
This lot showed positive staining of mitotic cells in cultures of HeLa cells undergoing exponential growth
Qualidade
Western Blot Analysis:
0.005-0.025 μg/mL of this lot detected phosphorylated Histone H3 in acid extracted proteins from colcemid-arrested HeLa cells.
Descrição-alvo
forma física
Nota de análise
UV-treated 293 cell extracts, UV-treated HeLa cell extracts, breast cancer tissue, HEPG2 cell extrats.
Outras notas
Informações legais
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1