Documentos Principais
SAB5500147
Sigma-Aldrich
Anti-MUM1/IRF4 antibody, Rabbit monoclonal
clone SP114, recombinant, expressed in proprietary host, affinity isolated antibody
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 1.431,00
R$ 1.431,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 1.431,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 1.431,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in proprietary host
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
SP114, monoclonal
reatividade de espécies
human (tested)
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse, rabbit, rat, bovine, dog, chicken
técnica(s)
immunoblotting: 1:100
immunohistochemistry: 1:100
Isotipo
IgG
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IRF4(3662)
Descrição geral
The MUM1 (Multiple Myeloma Oncogene 1) gene was originally identified because of its involvement in the t(6;14) translocation observed in multiple myeloma, which causes juxtaposition of the MUM1 gene to the Ig heavy-chain locus. MUM1 is expressed in a wide spectrum of lymphoid neoplasms but not in myeloid and extra-hematopoitic tumors. MUM1 is a valuable marker for understanding and characterizing histogenesis of B-cell lymphomas. It is an excellent marker for Reed-Sternberg cells of classic Hodgkin′s disease.
Imunogênio
Synthetic peptide near C-terminus of human MUM1/IRF4.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
0.1 ml rabbit monoclonal antibody purified by protein A/G in PBS/1% BSA buffer pH 7.6 with less than 0.1% sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)