Documentos Principais
SAB5500050
Sigma-Aldrich
Anti-CD21 antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in proprietary host, clone SP186, affinity isolated antibody
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 1.586,00
R$ 1.586,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 1.586,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 1.586,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in proprietary host
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
SP186, monoclonal
reatividade de espécies
human (tested)
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse
técnica(s)
flow cytometry: 1:100
immunoblotting: 1:400
immunohistochemistry: 1:100
Isotipo
IgG
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CR2(1380)
Descrição geral
CD21 antigen, also known as complement receptor type 2 (CR2), is a glycoprotein and a receptor for the C3d fragment of complement component 3. It is predominantly expressed in follicular dendritic cells and B lymphocytes. CD21 binds to CD19, and CD81 to form a B cell complex on mature B cells and enhances the B cell response to antigen through C3d.
Imunogênio
Synthetic peptide derived from the C-terminus of human CD21 protein.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
0.1 ml rabbit monoclonal antibody purified by protein A/G in PBS/1% BSA buffer pH 7.6 with less than 0.1% sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)