F1773
Anti-CD4−FITC antibody, Mouse monoclonal
clone Q4120, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-CD4
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
FITC conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
Q4120, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 59 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
flow cytometry: 10 μL using 1 × 106 cells
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CD4(920)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- identification, quantification and monitoring of helper/inducer T cells in peripheral blood, biological fluids, lymphoid organs, and other tissues
- analysis of T cell mediated cytotoxicity
- characterization of subtypes of T cell leukemias and lymphomas
- studies of T cells in health and disease
- flow cytometry
Ações bioquímicas/fisiológicas
Descrição-alvo
forma física
Nota de preparo
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)