C1805
Anti-CD4 antibody, Mouse monoclonal
clone Q4120, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-CD4 antibody, Mouse monoclonal
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
Q4120, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
59 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
flow cytometry: 5 μL using 1 × 106 cells
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CD4(920)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Descrição-alvo
forma física
Exoneração de responsabilidade