Documentos Principais
SAB5202184
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Kir6.1 antibody produced in mouse
clone S366-60
Sinônimo(s):
Mouse Monoclonal Anti-KCNJ8
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 1.960,00
R$ 1.960,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 1.960,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 1.960,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
S366-60, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
45 kDa
reatividade de espécies
human, rat
concentração
1.0 mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: 1:100
western blot: 1:1000
Isotipo
IgG2a
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Imunogênio
Fusion protein amino acids 306-424 (Cytoplasmic C-terminus) of rat Kir6.1
forma física
PBS pH 7.4, 50% glyercol, 0.09% Sodium Azide
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)