Documentos
SAB5200934
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Sur2A - Apc antibody produced in mouse
clone S319A-14, purified immunoglobulin
Sinônimo(s):
Anti-ABC37, Anti-ABCC9, Anti-CMD10, Anti-Sulfonylurea receptor 2A
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
Allophycocyanin conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
S319A-14, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen predicted mol wt 120 kDa
reatividade de espécies
rat, mouse
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Abcc9(20928)
Imunogênio
Fusion protein amino acids 1505-1546 (SSIVDAGLVLVFSEGILVECDTGPNLLQHKNGLFSTLVMTNK, cytoplasmic C-terminus) of mouse SUR2A
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
PBS pH7.4, 50% glycerol, 0.09% sodium azide
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Not finding the right product?  
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1