SAB4700741
Monoclonal Anti-TCR α/β antibody produced in mouse
clone R73, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Selecione um tamanho
R$ 1.422,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.422,00
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
R73, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
nonhuman primates, rat
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
FUNC: suitable
flow cytometry: suitable
immunoblotting: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rat ... Tcrb(24820)
Descrição geral
Imunogênio
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)