SAB5200204
Monoclonal Anti-Hsp70 antibody produced in rat
clone 7FB, purified immunoglobulin
Sinônimo(s):
Anti-Dm-hsp70, Anti-Hsp70Bb, Anti-dHsp70
Selecione um tamanho
R$ 3.050,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 3.050,00
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
7FB, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen predicted mol wt 70 kDa
reatividade de espécies
Drosophila
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2b
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Drosophila melanogaster ... Hsp70Bb(48582)
Especificidade
Imunogênio
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)