MAB1096
Anti-Tumor Necrosis Factor-α Antibody, clone 195
clone 195, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
TNF-alpha
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
195, monoclonal
reatividade de espécies
human
não deve reagir com
pig, monkey, canine, mouse, rat, baboon
embalagem
antibody small pack of 25 μg
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG3
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TNF(7124)
Categorias relacionadas
Especificidade
SPECIES REACTIVITIES:
Not mouse, rat, canine, porcine, baboon or rhesus-monkey.
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Growth Factors & Receptors
Immunocytochemistry
Immunohistochemistry
Neutralization: 50 ng of TNF-alpha antibody is required for the neutralization of 1 U TNF-alpha. The TNF-alpha-preparation which is used has a specific activity of 2 x 10(7) U/mg protein [cell lytic assay with L929 cells (mouse transformed fibroblasts) and/or WEHJ 164 cells (mouse fibrosarcoma cells)/actinomycin D].
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2